Learn More
Fisherbrand™ Chattaway Laborspatel aus Nickel 200, mittel
Die glänzenden Spatel mit einseitig flacher Klinge und 45 Grad-Winkel am anderen Ende eignen sich optimal für den Einsatz mit den verschiedensten Verbindungen in den meisten Laborumgebungen.
43.05 € - 59.05 €
Spezifikation
Menge | 5 Packungen |
---|---|
Produkttyp | Spatel |
Ausführung | Glänzend |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für strukturelle Anwendungen, bei denen der Hauptaugenmerk auf der Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion liegt. |
Breite (metrisch) Sägeblatt | 10 mm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11824593
|
Fisherbrand™
|
180 mm |
47.00 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11834593
|
Fisherbrand™
|
230 mm |
57.10 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11814593
|
Fisherbrand™
|
150 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11716607
|
Fisherbrand™
|
270 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Nickel 200 spec (Mindest-Nickelgehalt 99.6 %)
- Ideal für die Verwendung mit einer Vielzahl an Stoffen. Helle Oberfläche
- Klinge mit einem flachen und einem Ende mit einem 45°-Winkel
- „Mikrogewicht“ - Mittelpinolendurchmesser 1.60mm
- „Mittleres Gewicht“ - Mittelpinolendurchmesser 3.65 mm
- Lang genug, um die Hand des Anwenders vor heißen Oberflächen zu schützen
Spezifikation
5 Packungen | |
Glänzend | |
10 mm | |
Nickel |
Spatel | |
Für strukturelle Anwendungen, bei denen der Hauptaugenmerk auf der Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion liegt. | |
315 °C |