Learn More
Ratiolab™ 200 ml Mehrzweckbecher mit Schraubverschlüssen
Für die Probenahme, den Transport und die Lagerung fester, pastöser und flüssiger Proben.
Marke: Ratiolab™ 5921184
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen
- Praktisch für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Ideal für die klinische Routine
- Mit rotem Schraubverschluss
- Steril
- Lieferung 150 Stück pro Packung
Spezifikation
Rot | |
Polypropylen | |
Steril | |
200 ml | |
Polypropylen | |
80 mm |
Ja | |
Schraubverschluss | |
150/Packung | |
Mehrzweckbecher | |
Probennahme, Transport, Lagerung |