Learn More
Linker Industrietechnik™ Edelstahl-Analysensieb mit PVC-Schweißung, 200 mm Durchmesser x 50 mm Höhe
Zum Sieben von Partikeln in vielen verschiedenen Porengrößen. Die Analysesiebe aus Edelstahl haben eine PVC-Schweißung, eine Innenhöhe von 50 mm und einen Durchmesser von 200 mm.
Marke:  Linker Industrietechnik™ 552.050.221-027
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11774359
  • 174.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Edelstahlgestell mit einer Innenhöhe von 50 mm
  • Durchmesser: 200 mm
  • Analysesieb mit Edelstahlüberzug
  • PVC-Verschweißung
  • Identifikationsnummer und Konformitätsbescheinigung
  • Beständig bis zu Temperaturen von 70 °C
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Analysesieb
Edelstahl
Zur Größensortierung von Mineralgemischen, Nüssen, Haselnüssen, Obst
Edelstahl
100 μm
Konform mit 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1
50 mm
200mm