Learn More
Linker Industrietechnik™ Edelstahl-Analysensieb mit PVC-Schweißung, 200 mm Durchmesser x 50 mm Höhe
Zum Sieben von Partikeln in vielen verschiedenen Porengrößen. Die Analysesiebe aus Edelstahl haben eine PVC-Schweißung, eine Innenhöhe von 50 mm und einen Durchmesser von 200 mm.
Marke: Linker Industrietechnik™ 552.050.221-059
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.54000kg
Beschreibung
- Edelstahlgestell mit einer Innenhöhe von 50 mm
- Durchmesser: 200 mm
- Analysesieb mit Edelstahlüberzug
- PVC-Verschweißung
- Identifikationsnummer und Konformitätsbescheinigung
- Beständig bis zu Temperaturen von 70 °C
Spezifikation
Edelstahl | |
Je 1 | |
Analysensiebe | |
Edelstahl |
200mm | |
1.6 mm | |
Entspricht 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1 | |
50 mm |