Learn More
Linker Industrietechnik™ Edelstahl-Analysensieb mit PVC-Schweißung, 200 mm Durchmesser x 50 mm Höhe
Artikelnummer. 11734419
Click to view available options
Porengröße:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
63 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
1 mm
106 μm
1.12 mm
112 μm
1.18 mm
1.25 mm
125 μm
1.4 mm
140 μm
150 μm
1.6 mm
160 μm
1.7 mm
1.8 mm
180 μm
200 μm
2 mm
212 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
500 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11734419
Marke: Linker Industrietechnik™ 552.050.221036
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Sieben von Partikeln in vielen verschiedenen Porengrößen. Die Analysesiebe aus Edelstahl haben eine PVC-Schweißung, eine Innenhöhe von 50 mm und einen Durchmesser von 200 mm.
  • Edelstahlgestell mit einer Innenhöhe von 50 mm
  • Durchmesser: 200 mm
  • Analysesieb mit Edelstahlüberzug
  • PVC-Verschweißung
  • Identifikationsnummer und Konformitätsbescheinigung
  • Beständig bis zu Temperaturen von 70°C
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 212 μm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität Konform mit 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 50 mm
Außendurchmesser (metrisch) 200mm
Mesh Material Edelstahl