Learn More
Greiner Bio-One Sterile 20 μl-Pipettenspitzen für Gel-Beladung
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Nicht-pyrogen
- Nicht-zytotoxisch
- Polypropylen hat eine hohe Bruchfestigkeit, ist formstabil und hitzebeständig
- Frei von Schwermetallen
- Hergestellt unter Produktion con
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 20 μ l |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Blau |
| Gestellfarbe | Blau |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 8655 |
| Lagerungsbedingungen | 3 °C bis 40 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Handhabung von Flüssigkeiten |
| Skala | Ja |
| Material | Polypropylen |