Learn More
Fisherbrand™ 2-Wege-Verbindungsstück
Zur Fixierung von zwei Stäben oder Röhrchen im rechten Winkel. Die Fisherbrand™ Zwei-Wege-Stativverbindungsstücke können von Hand festgezogen werden.
Marke:  Fisherbrand™ 2114
Artikelnummer. 11518112
  • 5.90 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Flügelschrauben
  • Für Stäbe und Röhrchen mit einem Durchmesser von 6 bis 13 mm
Spezifikation
Spezifikation
2-Wege-Verbindungsstück
2-Weg