Learn More
2-Vinyl-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
61.51 € - 189.95 €
Chemische Identifikatoren
CAS 75927-49-0
Summenformel C8H15BO2
Molekulargewicht (g/mol) 154.02
MDL-Nummer MFCD00192492
InChI-Schlüssel DPGSPRJLAZGUBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane, vinylboronic acid pinacol cyclic ester, 2-vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl, pinacol vinylboronate, stabilized with bht, 2-vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaoborolane, vbpe, pubchem23743, ethenylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 5233012
IUPAC-Name 2-Ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C=C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10430554
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
395530010
1 g Glasflasche
61.51 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10400744
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
395530050
5 g Glasflasche
189.95 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
75927-49-0
154.02
DPGSPRJLAZGUBQ-UHFFFAOYSA-N
5233012
CC1(C)OB(OC1(C)C)C=C
C8H15BO2
MFCD00192492
vinylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane, vinylboronic acid pinacol cyclic ester, 2-vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl, pinacol vinylboronate, stabilized with bht, 2-vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaoborolane, vbpe, pubchem23743, ethenylboronic acid pinacol ester
2-Ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
Spezifikation
Vinylboronic acid pinacol ester
97.0
Weiß bis gelb
40°C (20.0 mmHg)
Echt
C8H15BO2
MFCD00192492
vinylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane, vinylboronic acid pinacol cyclic ester, 2-vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl, pinacol vinylboronate, stabilized with bht, 2-vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaoborolane, vbpe, pubchem23743, ethenylboronic acid pinacol ester
DPGSPRJLAZGUBQ-UHFFFAOYSA-N
2-Ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
154.02
154.02
Pulver oder Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
75927-49-0
100.0
0.9080g/mL
34°C
97% min. (GC)
1.4240 to 1.4260 (20°C, 589nm)
0.908
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
CC1(C)OB(OC1(C)C)C=C
500ppm (BHT) max.
5233012
97+%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
Produktidentifikator
  • 2-Vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.