Learn More
2-(Trifluormethyl)-thioxanthen-9-on, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(Trifluoromethyl)thioxanthen-9-one |
Schmelzpunkt | 147°C to 151°C |
Farbe | Gelb |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1583738 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
IUPAC-Name | 2-(Trifluormethyl)Thioxanthen-9-on |
Formelmasse | 280.26 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Kristallin |