Learn More
2-(Trifluormethyl)-pyrimidin-4-carboxamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
135.68 € - 383.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 914348-10-0 |
---|---|
Summenformel | C6H4F3N3O |
Molekulargewicht (g/mol) | 191.113 |
MDL-Nummer | MFCD05662689 |
InChI-Schlüssel | LBNILUATVOCQRF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-trifluoromethyl pyrimidine-4-carboxamide, 4-carbamoyl-2-trifluoromethyl pyrimidine, 2-trifluoromethyl-4-pyrimidinecarboxamide, 2-trifluoromethyl-pyrimidine-4-carboxylic acid amide, 2-trifluoromethylpyrimidine-4-carboxylic acid amide |
PubChem CID | 17750126 |
IUPAC-Name | 2-(Trifluormethyl)Pyrimidin-4-Carboxamid |
SMILES | C1=CN=C(N=C1C(=O)N)C(F)(F)F |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15470126
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52803.MD |
250 mg |
135.68 €
250 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15499557
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52803.03 |
1 g |
383.00 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-4-carboxamide is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen2-(Trifluormethyl)pyrimidin-4-carboxamid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
914348-10-0 | |
191.113 | |
LBNILUATVOCQRF-UHFFFAOYSA-N | |
17750126 | |
C1=CN=C(N=C1C(=O)N)C(F)(F)F |
C6H4F3N3O | |
MFCD05662689 | |
2-trifluoromethyl pyrimidine-4-carboxamide, 4-carbamoyl-2-trifluoromethyl pyrimidine, 2-trifluoromethyl-4-pyrimidinecarboxamide, 2-trifluoromethyl-pyrimidine-4-carboxylic acid amide, 2-trifluoromethylpyrimidine-4-carboxylic acid amide | |
2-(Trifluormethyl)Pyrimidin-4-Carboxamid |
Spezifikation
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-4-carboxamide | |
C6H4F3N3O | |
2-trifluoromethyl pyrimidine-4-carboxamide, 4-carbamoyl-2-trifluoromethyl pyrimidine, 2-trifluoromethyl-4-pyrimidinecarboxamide, 2-trifluoromethyl-pyrimidine-4-carboxylic acid amide, 2-trifluoromethylpyrimidine-4-carboxylic acid amide | |
C1=CN=C(N=C1C(=O)N)C(F)(F)F | |
191.113 | |
191.11 |
914348-10-0 | |
MFCD05662689 | |
LBNILUATVOCQRF-UHFFFAOYSA-N | |
2-(Trifluormethyl)Pyrimidin-4-Carboxamid | |
17750126 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen