Learn More
2-(Trifluormethyl)-phenothiazin, 98 %
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(Trifluoromethyl)phenothiazine |
Schmelzpunkt | 188°C to 190°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 226580 |
Formelmasse | 267.27 |
Reinheit (%) | 98% |