Learn More
2'-(Trifluormethoxy)acetophenon, 98+ %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2'-(Trifluoromethoxy)acetophenone |
Dichte | 1.265 |
Brechungsindex | 1.45 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2259035 |
Formelmasse | 204.15 |
Reinheit (%) | ≥98% |