Learn More
2-(Tri-n-Butylstannyl)thiophen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15482298
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2-(Tri-n-butylstannyl)thiophene derivative is employed in Stille reaction involving efficient carbon-carbon bond formation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(Tri-n-Butylstannyl)Thiophenderivat wird bei der Stille-Reaktion mit effizienter Bildung von Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen eingesetzt.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54663-78-4
Summenformel C16H30SSn
Molekulargewicht (g/mol) 373.19
MDL-Nummer MFCD00192513
InChI-Schlüssel UKTDFYOZPFNQOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyl thiophen-2-yl stannane, 2-tributylstannyl thiophene, tributyl 2-thienyl tin, tributyl 2-thienyl stannane, tributyl thien-2-yl stannane, stannane, tributyl-2-thienyl, 2-tri-n-butylstannyl thiophene, tributyl-thiophen-2-yl-stannane, 2-thienyltributyltin
PubChem CID 2779373
IUPAC-Name Tributyl(thiophen-2-yl)stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Tri-n-butylstannyl)thiophene
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.175 g/mL
Siedepunkt 155°C (0.1 mmHg)
Brechungsindex 1.518
Menge 5 mL
UN-Nummer UN2788
Formelmasse 373.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit