Learn More
2-(Tri-n-Butylstannyl)pyrazin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498077
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 205371-27-3
Summenformel C16H30N2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 369.14
MDL-Nummer MFCD01319077
InChI-Schlüssel OVBXTKIWZAHFAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tributylstannyl pyrazine, 2-pyrazinyl tributyltin, 2-tributylstannylpyrazine, pyrazine, tributylstannyl, pyrazine,2-tributylstannyl, pyrazin-2-yl tributylstannane, tributylstannyl-pyrazine, 2-tri-n-butylstannyl pyrazine, tributyl-pyrazin-2-yl-stannane, tributylstannylpyrazine
PubChem CID 2737316
IUPAC-Name 2-(tributylstannyl)pyrazine
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=NC=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Tri-n-butylstannyl)pyrazine
Dichte 1.171
Siedepunkt 130°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.516
Menge 1 g
UN-Nummer UN2788
Formelmasse 369.12
Reinheit (%) 95%