Learn More
2-(Tri-n-Butylstannyl)furan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461448
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
It is an agrochemical, organic and pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es handelt sich um agrochemische, organische und pharmazeutische Zwischenprodukte.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Lichtempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118486-94-5
Summenformel C16H30OSn
Molekulargewicht (g/mol) 357.125
MDL-Nummer MFCD00192512
InChI-Schlüssel SANWDQJIWZEKOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tributylstannyl furan, tributyl furan-2-yl stannane, 2-tributylstannylfuran, tributyl 2-furyl tin, tributyl 2-furyl stannane, 2-tri-n-butylstannyl furan, stannane,tributyl-2-furanyl, stannane, tributyl-2-furanyl, 2-furyltributyltin, tributylstannylfuran
PubChem CID 4393688
IUPAC-Name Tributyl(furan-2-yl)stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Tri-n-butylstannyl)furan
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.134 g/mL
Siedepunkt 90°C (0.1 mmHg)
Brechungsindex 1.494
Menge 25 mL
UN-Nummer UN2788
Formelmasse 357.1
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit