Learn More
2-Thiazolcarboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10534793
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10200-59-6
InChI-Schlüssel ZGTFNNUASMWGTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiazolecarboxaldehyde, thiazole-2-carbaldehyde, 2-formylthiazole, thiazole-2-carboxaldehyde, 2-formyl thiazole, thiazolecarboxaldehyde, 2-formyl-1,3-thiazole, 1,3-thiazole-2-carboxaldehyde, 2-thiazolecarbaldehyde, pubchem9929
PubChem CID 2734903
ChEBI CHEBI:43623
IUPAC-Name 1,3-Thiazol-2-Carbaldehyd
SMILES C1=CSC(=N1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Thiazolecarboxaldehyde
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 1.2880g/mL
Siedepunkt 76.0°C to 78.0°C (24.0 mmHg)
Flammpunkt 68°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H3NOS
Brechungsindex 1.5735 to 1.5755
Menge 1 g
Relative Dichte 1.288
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Molekulargewicht (g/mol) 113.14
Formelmasse 113.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Thiazolecarboxaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.