Learn More
2-Sulfobenzoesäure-Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Sulfobenzoic acid hydrate |
Schmelzpunkt | ∼68°C to 72°C |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 2106852 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Formelmasse | 202.19 (Anhydrous) |
Reinheit (%) | 98% |
Name des Produkts
2-Sulfobenzoesäure-Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur