Learn More
2-Pyrrolidinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10479440
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 616-45-5
Summenformel C4H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 85.11
MDL-Nummer MFCD00005270
InChI-Schlüssel HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrrolidinone, pyrrolidone, butyrolactam, 2-pyrrolidone, 2-oxopyrrolidine, pyrrolidon, 2-ketopyrrolidine, 2-pyrol, pyrrolidinone, gamma-butyrolactam
PubChem CID 12025
ChEBI CHEBI:36592
IUPAC-Name Pyrrolidin-2-on
SMILES C1CC(=O)NC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pyrrolidinone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 25.5°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1030g/mL
Siedepunkt 250.0°C
Flammpunkt 138°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4860 to 1.4880
Menge 250 mL
Beilstein 21, 236
Merck Index 15, 8130
Relative Dichte 1.103
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, chloroform, benzene,, ethyl acetate, carbon disulfide
Viskosität 10.2 mPa.s (30°C)
Formelmasse 85.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit oder Masse mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Pyrrolidinone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle exponierten Hautstellen gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.