Learn More
2-Pyridincarboxaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10755611
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1121-60-4
Summenformel C6H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 107.11
MDL-Nummer MFCD00006290
InChI-Schlüssel CSDSSGBPEUDDEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridinecarboxaldehyde, picolinaldehyde, pyridine-2-carboxaldehyde, 2-formylpyridine, pyridine-2-aldehyde, picolinal, 2-picolinaldehyde, 2-pyridaldehyde, picolinic aldehyde, 2-pyridylaldehyde
PubChem CID 14273
ChEBI CHEBI:73012
IUPAC-Name Pyridin-2-Carbaldehyd
SMILES C1=CC=NC(=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pyridinecarboxaldehyde
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun-Gelb bis Gelb
Dichte 1.1210g/mL
Siedepunkt 180.0°C to 182.0°C (761.0 mmHg)
Flammpunkt 73°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C5H4N)COH
Brechungsindex 1.5343 to 1.5373
Menge 25 g
Beilstein 21, I, 287
Relative Dichte 1.121
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formelmasse 107.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Pyridinecarboxaldehyde
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.