Learn More
- Home
- Products
- Chemikalien
- Lösungsmittel
- Isopropanole
- 2-Propanol, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., Honeywell™
Bevorzugter Artikel, um ihn im Auge zu behalten!
Gespeichert!
Zu « Meine Listen » gehen
Sie haben das Limit von 350 favorisierten Artikeln erreicht.
Verwalten Sie Ihre Favoriten
2-Propanol, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., Honeywell™
Artikelnummer. 156839902.5 l, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
5 l
10 l
25 l
155 kg
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Kunststoffflasche
Metallfass
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15683990
Marke: Honeywell Riedel-de Haën 335392.5LGL
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
135.73 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24348" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benutzen Sie den Promotions-Code "24348" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
CAS | 67-63-0 |
Summenformel | C3H8O |
Molekulargewicht (g/mol) | 60.096 |
MDL-Nummer | MFCD00011674 |
InChI-Schlüssel | KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Isopropylalkohol, 2-Hydroxypropan, Avantin, sec-Propylalkohol, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petroholMehr anzeigenWeniger anzeigen |
PubChem CID | 3776 |
ChEBI | CHEBI:17824 |
IUPAC-Name | Propan-2-ol |
SMILES | CC(C)O |
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Propanol |
Dichte | 0.785 g/ml bei 25 °C |
Menge | 2.5 l |
Explosionsgrenze | 0.02 |
Flammpunkt | 12 °C (53.6 °F) |
Zündpunkt | 750 °F |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | (CH3)2CHOH |
Dampfdruck | 33mmHg (20 °C), 44 mmHg (25 °C) |
UN-Nummer | UN1219 |
Beilstein | 635639 |
Formelmasse | 60.1 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99.8 % (GC) |
Güte | ACS/puriss. P. A |
Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Produktvorschläge
Diese Produkte könnten Sie auch interessieren
-
Einsparungen von 11.59 €Artikelnummer. 10497070
-
Einsparungen von 11.34 €Artikelnummer. 15673990
-
Einsparungen von 3.38 €Artikelnummer. 15624000
-
Artikelnummer. 10315720
-
Artikelnummer. 10628143
-
Artikelnummer. 10326404
-
Artikelnummer. 10378293
-
Artikelnummer. 10703001
-
Artikelnummer. 15604000
-
Artikelnummer. 15614000
-
Artikelnummer. 15634000
-
Artikelnummer. 15653990
-
Artikelnummer. 15663990
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-Propanol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Propanol, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., Honeywell™ >