Learn More
2-Propanol, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11335327
2-Propanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335327
4 x 1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
4 x 1 L
Artikelnummer. 11335327
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040983.M1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Geeignet für Umwelt-, Pestizid- und GC-Analysen
Suitable for environmental and GC analysis. Used in making cosmetics, skin and hair preparations, pharmaceuticals, perfumes, lacquer formulations, dye solutions, anti freezes, soaps and window cleaners.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-63-0
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.096
MDL-Nummer MFCD00011674
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petroholMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-Name Propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Propanol
Schmelzpunkt °C to 90°C
Namenshinweis GC Grade
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 0.785
Siedepunkt 82°C to 83°C
Menge 4 x 1 L
Flammpunkt 12°C (53°F)
Zündpunkt 455°C (851°F)
Geruch Alkoholähnlich
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.377
Prozentgehaltsbereich >99.7%
Dampfdruck 48 hPa (36mm Hg) at 20°C
Beilstein 635639
Löslichkeitsinformationen Miscible in water,benzene,chloroform,ethanol,ether,glycerine and acetone.
Formelmasse 60.1
Güte GC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY04K622 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/02/2025 Catalog Number040983.K2,040983.M1,040983.K7
ChargennummerZ20K616 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Catalog Number040983.K2,040983.M1,040983.K7
ChargennummerX25K959 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Catalog Number040983.K2,040983.M1,040983.K7
ChargennummerX04K957 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Catalog Number040983.K2,040983.M1,040983.K7
ChargennummerX04K958 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Catalog Number040983.K2,040983.M1,040983.K7
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Isopropyl alcohol
Name des Produkts
2-Propanol, Thermo Scientific Chemicals >