Learn More
2-Piperidinyl(1 -pyrrolidinyl)methanon Hhydrochlorid, ≥95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Piperidinyl(1-pyrrolidinyl)methanone hydrochloride |
CAS Min. % | 95.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 218.73 |
Reinheit (%) | 95% |