Learn More
2-Piperazinone, 97%, Thermo Scientific Chemicals
73.37 € - 239.19 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 5625-67-2 |
---|---|
Summenformel | C4H9N2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 101.13 |
MDL-Nummer | MFCD01318687 |
InChI-Schlüssel | IWELDVXSEVIIGI-UHFFFAOYSA-O |
Synonym | 2-piperazinone, 2-oxopiperazine, piperazine-2-one, piperazinone, 2-piperadone, oxopiperazine, piperazone, keto piperazine, 3-oxopiperazine, 2-ketopiperazine |
PubChem CID | 231360 |
IUPAC-Name | 3-oxopiperazin-1-ium |
SMILES | O=C1C[NH2+]CCN1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11401147
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24131.03 |
1 g |
73.37 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11411147
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24131.06 |
5 g |
239.19 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
5625-67-2 | |
101.13 | |
IWELDVXSEVIIGI-UHFFFAOYSA-O | |
231360 | |
O=C1C[NH2+]CCN1 |
C4H9N2O | |
MFCD01318687 | |
2-piperazinone, 2-oxopiperazine, piperazine-2-one, piperazinone, 2-piperadone, oxopiperazine, piperazone, keto piperazine, 3-oxopiperazine, 2-ketopiperazine | |
3-oxopiperazin-1-ium |
Spezifikation
2-Piperazinone | |
129°C to 134°C | |
MFCD01318687 | |
2-piperazinone, 2-oxopiperazine, piperazine-2-one, piperazinone, 2-piperadone, oxopiperazine, piperazone, keto piperazine, 3-oxopiperazine, 2-ketopiperazine | |
O=C1C[NH2+]CCN1 | |
101.13 | |
100.12 |
5625-67-2 | |
C4H9N2O | |
Hygroskopisch | |
IWELDVXSEVIIGI-UHFFFAOYSA-O | |
3-oxopiperazin-1-ium | |
231360 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H317-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
May cause respiratory irritation.
P260-P264b-P271-P272-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P501c
H314-H317-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: III
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern
RUO – Research Use Only