Learn More
2-Piperazin-1-ylnicotinsäure, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10679110
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 10679110
Marke: Thermo Scientific Maybridge MAY00152DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Piperazin-1-ylnicotinic acid
CAS 374063-94-2
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C10H13N3O2
Menge 1 g
Synonym 2-piperazin-1-ylnicotinic acid, 2-piperazin-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 2-1-piperazinyl, 2-piperazin-1-yl nicotinic acid, 2-piperazinylpyridine-3-carboxylic acid
InChI-Schlüssel BCDHEUBISMKPOQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CN(CCN1)C2=C(C=CC=N2)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Piperazin-1-ylpyridin-3-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 207.233
PubChem CID 2771623
Formelmasse 207.23
Reinheit (%) 95%