Learn More
Tocris Bioscience™ 2-Phospho-L-ascorbic acid trisodium salt
Ascorbic acid derivative; maintains differentiation potential in bone marrow-derived MSCs
Marke:  Tocris Bioscience™ 5778/50
40.60 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18700488
  • 53.00 € / 50 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
2-Phospho-L-ascorbic acid trisodium salt is a stable ascorbic acid derivative used in cell culture; in combination with FGF-2, maintains differentiation potential in bone marrow-derived mesenchymal stem cells (MSC) through increased expression of HGF. Also exhibits synergistic protection of hMSCs under oxidative stress in combination with N-acetylcysteine (Cat. No. 5619).
Spezifikation
Spezifikation
2-(Dihydrogen phosphate)-L-ascorbic acid sodium salt
50 mg
C6H6Na3O9P
>95%
66170-10-3
Compounds for Stem Cell Differentiation
322.05