Learn More
2-(Phenylthio)ethanimidamidhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(Phenylthio)ethanimidamide hydrochloride |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Strukturformel | C6H5SCH2C(=NH)NH2·HCl |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 202.71 |
Reinheit (%) | 97% |