Learn More
2-Phenylmalonamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471537
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10255-95-5
Summenformel C9H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 178.19
MDL-Nummer MFCD00051776
InChI-Schlüssel CPSUAFUQJBJMPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylmalonamide, propanediamide, 2-phenyl, phenylmethane-1,1-dicarboxamide, phenylmalonamide, 2-phenyl-malonamide, 2-phenylmalondiamide, acmc-20anni, maybridge1_000163, ksc492s5h
PubChem CID 2747536
IUPAC-Name 2-phenylpropanediamide
SMILES NC(=O)C(C(N)=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylmalonamide
Schmelzpunkt ∼233°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 2446518
Formelmasse 178.19
Reinheit (%) 97%