Learn More
2-Phenylacetamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Lagerung bei 4 °C.
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Lagerung bei 4 °C.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Phenylacetamide |
CAS | 103-81-1 |
Summenformel | C8H9NO |
MDL-Nummer | MFCD00059193 |
Menge | 250 mg |
Synonym | benzeneacetamide, phenylacetamide, alpha-toluamide, alpha-phenylacetamide, phenylacetic acid amide, acetamide, 2-phenyl, phenyl-beta-acetylamine, alpha-toluimidic acid, 2-phenyl-acetamide, phenyl acetamide |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. |
InChI-Schlüssel | LSBDFXRDZJMBSC-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | NC(=O)CC1=CC=CC=C1 |
IUPAC-Name | 2-Phenylacetamid |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-Phenylacetamide
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P330-Mund ausspülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Benzeneacetamide