Learn More
2-Phenoxyethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10367010
2-Phenoxyethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10367010
250 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Plastikeimer
Artikelnummer. 10367010
Marke: Thermo Scientific Acros 130242500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
2-Phenoxyethanol, 99 %, C8H10O2, CAS-Nummer-122-99-6, Ethylenglykolmonophenylether, Ethanol, 2-Phenoxy, 1-Hydroxy-2-Phenoxyethan, Phenoxyethanol, Phenoxyethylalkohol, Phenoxethol, Phenoxytol, Phenoxetol, Phenylcellosolve, Ethylenglykolphenylether, 25 l, 98,5 % min. (GC), 06.146, 237,0 °C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-99-6
Summenformel C8H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.17
MDL-Nummer MFCD00002857
InChI-Schlüssel QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenoxyethanol, ethylene glycol monophenyl ether, phenyl cellosolve, ethanol, 2-phenoxy, phenoxytol, phenoxethol, phenoxetol, ethylene glycol phenyl ether, phenoxyethyl alcohol, 1-hydroxy-2-phenoxyethaneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 31236
ChEBI CHEBI:64275
IUPAC-Name 2-Phenoxyethanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenoxyethanol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 11.0°C to 13.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.1000g/mL
Siedepunkt 237.0°C
Flammpunkt 130°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5OCH2CH2OH
Brechungsindex 1.5360 to 1.5400
Menge 250 mL
Beilstein 06,146
Merck Index 15,7369
Relative Dichte 1.1
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 30g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether,miscible with acetone and ethyl acetate
Viskosität 29 mPa.s (20°C)
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464649 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2024 Catalog Number130242500,130240025,130240250,130240051,130240010
ChargennummerA0463512 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/07/2024 Catalog Number130242500,130240025,130240250,130240051,130240010
ChargennummerA0454878 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number130242500,130240025,130240250,130240051,130240010
ChargennummerA0454158 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number130242500,130240025,130240250,130240051,130240010
ChargennummerA0438593 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/08/2023 Catalog Number130242500,130240025,130240250,130240051,130240010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Phenoxyethanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
2-Phenoxyethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >