Learn More
2-Phenoxyethanol, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429702
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
2-Phenoxyethanol is used as a solvent for cellulose acetate, inks and resins. It is also used as a fixative for perfumes, insect repellents and topical antiseptics. It is utilized as a surface active agent. It acts as an anesthetic in the aquaculture of some fish. Further, it is used as a preservative and cosmetic raw material. In addition to this, it is used in preparation of active pharmaceutical ingredients and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Phenoxyethanol wird als Lösungsmittel für Celluloseacetat, Tinten und Harze verwendet. Es wird auch als Fixiermittel für Parfüme, Insektenschutzmittel und topische Antiseptika verwendet. Es dient als Oberflächen-Wirkstoff. Es wirkt als Betäubungsmittel in der Aquakultur einiger Fische. Darüber hinaus wird es als Konservierungsmittel und Rohstoff in der Kosmetik verwendet. Darüber hinaus wird es zur Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen und Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol, Propanol und Propylenglycol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-99-6
Summenformel C8H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.166
MDL-Nummer MFCD00002857
InChI-Schlüssel QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenoxyethanol, ethylene glycol monophenyl ether, phenyl cellosolve, ethanol, 2-phenoxy, phenoxytol, phenoxethol, phenoxetol, ethylene glycol phenyl ether, phenoxyethyl alcohol, 1-hydroxy-2-phenoxyethane
PubChem CID 31236
ChEBI CHEBI:64275
IUPAC-Name 2-Phenoxyethanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenoxyethanol
Schmelzpunkt 11°C to 14°C
Dichte 1.102
Siedepunkt 245°C
Flammpunkt 121°C (249°F)
Prozentgehaltsbereich 94%
Strukturformel C6H5O(CH2)2OH
Brechungsindex 1.537
Menge 1000 g
Beilstein 1364011
Merck Index 14,7257
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,propanol and propylene glycol.
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) 94%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.