Learn More
2-Pentanon, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11977031
2-Pentanon, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11977031
100 mL, AcroSeal™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Artikelnummer. 11977031
Marke: Thermo Scientific Acros 224131000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-87-9
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
InChI-Schlüssel XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pentanone, methyl propyl ketone, ethyl acetone, pentanone, ethylacetone, propyl methyl ketone, metylopropyloketon, methyl n-propyl ketone, methylpropyl ketone, methyl-propyl-cetone
PubChem CID 7895
ChEBI CHEBI:16472
IUPAC-Name Pentan-2-on
SMILES CCCC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pentanone
Schmelzpunkt -78.0°C
Dichte 0.8090g/mL
Siedepunkt 100.0°C to 103.0°C
Flammpunkt 7°C
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel CH3CO(CH2)CH3
Brechungsindex 1.3890 to 1.3910
Menge 100 mL
Beilstein 01,676
Merck Index 15,6187
Relative Dichte 0.809
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 43g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viskosität 0.5 mPa.s (20°C)
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) 99+%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0410484 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2022 Catalog Number
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Pentanone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methyl propyl ketone
Name des Produkts
2-Pentanon, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >