Learn More
2-Oxetanmethanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422709
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
2-Oxetanemethanol is used to produce Toluene-4-sulfonic acid oxetan-2-ylmethyl ester. Also used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Oxetanmethanol wird zur Herstellung von Toluol-4-sulfonsäureoxetan-2-ylmethylester verwendet. Wird auch in der Medizin verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Im Tiefkühlgerät bei (-20 °C) lagern. Vor Wasser/Feuchtigkeit schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61266-70-4
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
MDL-Nummer MFCD00142933
InChI-Schlüssel PQZJTHGEFIQMCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxymethyloxetane, 2-oxetanemethanol, 2-oxetanylmethanol, 2,4-epoxybutanol, oxetan-2-yl-methanol, oxetane-2-methanol, methyloloxacyclobutan, 2-hydrpxymethyloxetane, oxetan-2-yl methanol, rac-2-hydroxymethyloxetane
PubChem CID 12284142
IUPAC-Name Oxetan-2-ylmethanol
SMILES C1COC1CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Oxetanemethanol
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.080 g/mL
Siedepunkt 98°C (15 mmHg)
Brechungsindex 1.446
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit