Learn More
2-Oxazolidinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
2-Oxazolidinone is used as antimicrobials, in organisms it act as a protein synthesis inhibitors, targeting an early step involving the binding of N-formylmethionyl-tRNA to the ribosome. They are used for chiral synthesis. It has been used as an ethanolamine equivalent, also behaves as an aziridine equivalent as in the conversion of thiophenols or amines to their aminoethyl derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Oxazolidinon wird als antimikrobielles Mittel verwendet; bei Organismen dient es als Proteinsynthese-Inhibitoren und richtet sich auf einen frühen Schritt, der die Bindung von N-Formylmethionyl-tRNA an das Ribosom umfasst. Es wird für die chirale Synthese verwendet. Es wird als Ethanolamin-Äquivalent eingesetzt und verhält sich auch wie ein Aziridin-Äquivalent bei der Umwandlung von Thiophenolen oder Aminen in ihre Aminoethylderivate.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
2-Oxazolidinon wird als antimikrobielles Mittel verwendet; bei Organismen dient es als Proteinsynthese-Inhibitoren und richtet sich auf einen frühen Schritt, der die Bindung von N-Formylmethionyl-tRNA an das Ribosom umfasst. Es wird für die chirale Synthese verwendet. Es wird als Ethanolamin-Äquivalent eingesetzt und verhält sich auch wie ein Aziridin-Äquivalent bei der Umwandlung von Thiophenolen oder Aminen in ihre Aminoethylderivate.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Oxazolidinone |
Schmelzpunkt | 84°C to 89°C |
Siedepunkt | 220°C (48 mmHg) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 106251 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 87.08 |
Reinheit (%) | 99% |