Learn More
Thermo Scientific™ 2'-OMe-Ac-C Phosphoramidite, standard grade, 28-400 finish bottle
Artikelnummer. 17964332 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 17964332
Marke: Thermo Scientific™ 27182311
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
2'-OMe-Ac-C CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside cytidine (C) with 2'-O-methyl protection, for use in oligonucleotide synthesis.
2'-OMe-Ac-C CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside cytidine (C) with 2'-O-methyl protection, for use in oligonucleotide synthesis. Located in the ideal oligo position, 2'-O-methyl (OMe) oligo modifications display nuclease resistance, fewer off-target effects, and slightly increased hybridization affinities. These phosphoramidites are commonly used for oligos designed for antisense, siRNA, aptamer, or gRNA-based research. The 'standard grade' marking denotes a baseline level of purity verified with analytical methods, and proven to be suitable for most oligo synthesis requirements. This product is supplied in a 30-mL amber bottle with a 28-400 finish neck style, which is compatible with most MerMade synthesizers.
Features:
• HPLC purity—≥98.0%; Sum of PIII impurities (140-152ppm) ≤0.5%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
31P-NMR-Reinheit ≥98%
Format Amber bottle (28-400 finish neck style)
Zur Verwendung mit (Geräte) MerMade Synthesizers
Beschreibung Base: C
Base Protection: Ac
Molekulargewicht 801.86 g/mol
Produkttyp 2in-OMe-Ac-C CEP
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät lagern (bei oder unter -20 °C).
Nukleosidtyp Cytidine (C)
Reagenzienfunktionen 2in-OMe modified, Fast deprotection
Versandbedingung Raumtemperatur
Reinheit ≥98% (HPLC)
Menge 1 g
Reagenztyp Phosphoramidit
Güte Standard
Nukleinsäuretyp RNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Oligonucleotide synthesis
Form Pulver
Chemischer Name oder Material 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N4-acetyl-2'-O-methyl-cytidine-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite
Summenformel C42H52N5O9P
CAS 199593-09-4