Learn More
2-Nitrophenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Chemische Identifikatoren
CAS 88-75-5
Summenformel C6H5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 139.11
MDL-Nummer MFCD00011688
InChI-Schlüssel IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-nitrophenol, 2-hydroxynitrobenzene, phenol, 2-nitro, o-hydroxynitrobenzene, phenol, o-nitro, nitrophenol, o-nitrofenol, ortho-nitrophenol, phenol, nitro, o-nitrofenol czech
PubChem CID 6947
ChEBI CHEBI:16260
IUPAC-Name 2-Nitrophenol
SMILES OC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10533871
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
128740050
5 g Glasflasche N/A
N/A
10316680
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
128741000
100 g Glasflasche N/A
N/A
10376720
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
128745000
500 g Glasflasche N/A
N/A
10705411
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
128740010
1 kg Glasflasche N/A
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
88-75-5
139.11
IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
6947
2-Nitrophenol
C6H5NO3
MFCD00011688
o-nitrophenol, 2-hydroxynitrobenzene, phenol, 2-nitro, o-hydroxynitrobenzene, phenol, o-nitro, nitrophenol, o-nitrofenol, ortho-nitrophenol, phenol, nitro, o-nitrofenol czech
CHEBI:16260
OC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
2-Nitrophenol
88-75-5
100.0
Gelb
108°C
98.5% min. (GC)
O2NC6H4OH
1663
05,477
o-nitrophenol, 2-hydroxynitrobenzene, phenol, 2-nitro, o-hydroxynitrobenzene, phenol, o-nitro, nitrophenol, o-nitrofenol, ortho-nitrophenol, phenol, nitro, o-nitrofenol czech
IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
2-Nitrophenol
6947
1.35 mPa.s (80°C)
99%
99%
98.5
43.0°C to 47.0°C
214.0°C to 216.0°C
Echt
C6H5NO3
MFCD00011688
06, 213
15, 6707
Solubility in water: 2g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone,chloroform,,benzene,carbon disulfide,alkali hydroxides,and toluene
OC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
139.11
CHEBI:16260
139.11
Flüssigkeit
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 201-857-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse SM2100000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Produktidentifikator
  • 2-Nitrophenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: o-Nitrophenol