Learn More
2-Nitrobenzoesäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Beschreibung
It is employed as a synthetic reagent and can function as a growth supplement for Pseudomonas fluorescens strain KU-7. It also finds its use as a reagent for protection of amine groups and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als synthetisches Reagenz verwendet und kann als Wachstumsergänzung für dem Pseudomonas-fluorescens-Stamm KU-7 dienen. Es findet auch Verwendung als Reagenz für den Schutz von Aminogruppen und bei der organischen Synthese.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es wird als synthetisches Reagenz verwendet und kann als Wachstumsergänzung für dem Pseudomonas-fluorescens-Stamm KU-7 dienen. Es findet auch Verwendung als Reagenz für den Schutz von Aminogruppen und bei der organischen Synthese.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Nitrobenzoic acid |
Schmelzpunkt | 146°C to 149°C |
Dichte | 1.58 |
Menge | 100 g |
Beilstein | 1910632 |
Merck Index | 14,6589 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 167.12 |
Reinheit (%) | 95% |