Learn More
2-Nitrobenzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Nitrobenzenesulfonyl chloride |
Schmelzpunkt | 63.0°C to 67.0°C |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | SO2ClC6H4NO2 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 11, 67 |
Fieser | 06,419 |
Formelmasse | 221.61 |
Reinheit (%) | 97% |