Learn More
2-Nitroanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10143610
2-Nitroanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10143610
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10143610
Marke: Thermo Scientific Acros 128350050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-74-4
Summenformel C6H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.13
MDL-Nummer MFCD00007687
InChI-Schlüssel DPJCXCZTLWNFOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-nitroaniline, benzenamine, 2-nitro, o-nitraniline, 1-amino-2-nitrobenzene, 2-nitrobenzenamine, aniline, o-nitro, devol orange b, orange grs salt, o-aminonitrobenzene, 2-aminonitrobenzeneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6946
IUPAC-Name 2-Nitroanilin
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitroaniline
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 70.0°C to 74.0°C
Farbe Orange bis Braun
Siedepunkt 284.0°C
Flammpunkt 168°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel O2NC6H4NH2
Menge 5 g
Beilstein 12,687
Merck Index 15,6669
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.1g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform and ether
Formelmasse 138.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0404026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2024 Catalog Number128351000,128350051,128350050,128355000
ChargennummerA0429855 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2023 Catalog Number128351000,128350051,128350050,128355000
ChargennummerA0392834 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number128351000,128350051,128350050,128355000
ChargennummerA0346892 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number128351000,128350051,128350050,128355000
ChargennummerA0439130 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/02/2022 Catalog Number128351000,128350051,128350050,128355000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Nitroaniline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
2-Nitroanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >