Learn More
2-Nitro-2-Methyl-1,3-Propandio l99 %, Thermo Scientific Chemicals
64.12 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 77-49-6 |
---|---|
Summenformel | C4H9NO4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 135.12 |
MDL-Nummer | MFCD00024812 |
InChI-Schlüssel | LOTYADDQWWVBDJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-methyl-2-nitro-1,3-propanediol, nmpd, 2-nitro-2-methyl-1,3-propanediol, nitroisobutylglycol, 1,3-propanediol, 2-methyl-2-nitro, 2-methyl-2-nitropropanediol, 1,1-dimethylol-1-nitroethane, caswell no. 573n, epa pesticide chemical code 573900, acmc-1basy |
PubChem CID | 6480 |
IUPAC-Name | 2-methyl-2-nitropropane-1,3-diol |
SMILES | CC(CO)(CO)[N+]([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10102781
|
Thermo Scientific Acros
134800050 |
5 g |
64.12 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
77-49-6 | |
135.12 | |
LOTYADDQWWVBDJ-UHFFFAOYSA-N | |
6480 | |
CC(CO)(CO)[N+]([O-])=O |
C4H9NO4 | |
MFCD00024812 | |
2-methyl-2-nitro-1,3-propanediol, nmpd, 2-nitro-2-methyl-1,3-propanediol, nitroisobutylglycol, 1,3-propanediol, 2-methyl-2-nitro, 2-methyl-2-nitropropanediol, 1,1-dimethylol-1-nitroethane, caswell no. 573n, epa pesticide chemical code 573900, acmc-1basy | |
2-methyl-2-nitropropane-1,3-diol |
Spezifikation
2-Nitro-2-methyl-1, 3-propanediol | |
77-49-6 | |
100.0 | |
98.5% min. (GC) | |
C4H9NO4 | |
2-methyl-2-nitro-1,3-propanediol, nmpd, 2-nitro-2-methyl-1,3-propanediol, nitroisobutylglycol, 1,3-propanediol, 2-methyl-2-nitro, 2-methyl-2-nitropropanediol, 1,1-dimethylol-1-nitroethane, caswell no. 573n, epa pesticide chemical code 573900, acmc-1basy | |
LOTYADDQWWVBDJ-UHFFFAOYSA-N | |
2-methyl-2-nitropropane-1,3-diol | |
6480 | |
99% |
99% | |
98.5 | |
147°C to 149°C | |
Glasflasche | |
MFCD00024812 | |
Solubility in water: 80g/100mL (20 c) | |
CC(CO)(CO)[N+]([O-])=O | |
135.12 | |
135.12 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 201-031-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TY8925000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2-Nitro-2-methyl-1,3-propanediol