Learn More
2-Morpholinanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10405692
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Chemische Identifikatoren
CAS 5585-33-1
Summenformel C10H14N2O
Molekulargewicht (g/mol) 178.235
MDL-Nummer MFCD00047408
InChI-Schlüssel QKWLVAYDAHQMLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinoaniline, 2-morpholin-4-yl aniline, 2-morpholin-4-yl-phenylamine, 2-4-morpholino aniline, 4-2-aminophenyl morpholine, 2-4-morpholinyl aniline, 2-morpholin-4-ylphenylamine, enamine_000782, acmc-1ap2s
PubChem CID 735756
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-Ylanilin
SMILES C1COCCN1C2=CC=CC=C2N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Morpholinoaniline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 178.23
Reinheit (%) 97%