Learn More
(2 -morpholino-3-pyridinyl)Methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10029281
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
423768-55-2
C10H14N2O2
194.23
MFCD03086196
WESHZTWFDUKWGL-UHFFFAOYSA-N
2776571
(2-Morpholin-4-ylpyridin-3-yl)Methanol
OCC1=C(N=CC=C1)N1CCOCC1
423768-55-2
C10H14N2O2
194.23
MFCD03086196
WESHZTWFDUKWGL-UHFFFAOYSA-N
2776571
(2-Morpholin-4-ylpyridin-3-yl)Methanol
OCC1=C(N=CC=C1)N1CCOCC1
Chemischer Name oder Material (2-Morpholino-3-pyridinyl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 2-morpholino-3-pyridinyl methanol, 2-morpholin-4-yl pyridin-3-yl methanol, 3-pyridinemethanol,2-4-morpholinyl, 2-morpholinopyridin-3-yl methanol, 3-pyridinemethanol, 2-4-morpholinyl, 2-morpholin-4-ylpyridin-3-yl methanol, 2-morpholin-4-yl-3-pyridyl methan-1-ol
Formelmasse 194.23
Reinheit (%) 97%