Learn More
Greiner Bio-One Sterile serologische 2 ml-Pipetten
Click to view available options
Verpackungsart:
Einzeln in Kunststoff/Kunststoff verpackt
Einzeln in Papier-/Kunststoffverpackung verpackt
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Hochwertiges Polystyrol
- Klare, gut ablesbare Graduierung
- Farbiger vertikaler Streifen für einfaches Ablesen des Volumens
- Mit synthetischem, faserigem Filtermaterial zum Schutz gegen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Form: Standard |
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Steril |
| Skala | Ja |
| Graduierungen | 1/100 |
| Verpackungsart | Einzeln in Papier-/Kunststoffverpackung verpackt |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Typ | Serologische Pipette |