Learn More
Greiner Bio-One Sterile serologische 2 ml-Pipetten
Tropffreies Pipettiererdesign mit hoher Transparenz und maximaler Genauigkeit.
Marke: Greiner Bio-One 710160
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hochwertiges Polystyrol
- Klare, gut ablesbare Graduierung
- Farbiger vertikaler Streifen für einfaches Ablesen des Volumens
- Mit synthetischem, faserigem Filtermaterial zum Schutz gegen
Spezifikation
Form: Standard | |
Steril | |
1/100 | |
2 ml |
Polystyrol | |
Ja | |
Einzeln in Kunststoff/Kunststoff verpackt | |
Serologische Pipette |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One Sterile serologische 2 ml-Pipetten > Einzeln verpackt; Verpackung: Kunststoff/Kunststoff
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur