Learn More
2-(Methylthio)ethylamin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10511872
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 18542-42-2
Summenformel C3H9NS
Molekulargewicht (g/mol) 91.172
MDL-Nummer MFCD00014825
InChI-Schlüssel CYWGSFFHHMQKET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthio ethylamine, 2-methylthio ethanamine, 2-aminoethyl methyl sulfide, 2-methylsulfanyl ethanamine, ethanamine, 2-methylthio, 2-methylsulfanyl ethan-1-amine, 2-methylthio ethyl amine, ethylamine, 2-methylthio, s-methylcysteamine
PubChem CID 87697
IUPAC-Name 2-Methylsulfanylethanamin
SMILES CSCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Methylthio)ethylamine
CAS Min. % 80.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.974g/mL
Prozentgehaltsbereich 95%+
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CH3S(CH2)2NH2
Menge 1 g
Formelmasse 91.18
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch