Learn More
2-Methyltetrahydrofuran, ReagentPlus™, ≥99.5 %, Honeywell™ Burdick & Jackson™
Artikelnummer. p-7120073 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
2.5 l
4 l
20 L
4 x 4 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
20 Liter
4 Liter
4 Stück
500 Milliliter
Artikelnummer. 15601490
Marke: Honeywell Research Chemicals 155810100ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzienqualität, enthält 150 bis 400 ppm BHT als Stabilisator, ≥99.5 %
  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 96-47-9
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.134
MDL-Nummer MFCD00005367
InChI-Schlüssel JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Methyltetrahydrofuran, Methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
PubChem CID 7301
IUPAC-Name 2-Methyloxolan
SMILES CC1CCCO1
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Methyltetrahydrofuran
Schmelzpunkt < bis 20 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.86 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 78 °C bis 80 °C
Menge 100 ml
Flammpunkt −10 °C (14 °F)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex n20/D 1.406 (Lit.)
UN-Nummer UN2536
Beilstein 102448
Formelmasse 86.13 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Güte ReagentPlus
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Methyltetrahydrofuran
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.