Learn More
2-Methyltetrahydrofuran, 99 %, extra trocken, über Molekularsieb, stabilisiert, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10104243
2-Methyltetrahydrofuran, 99 %, extra trocken, über Molekularsieb, stabilisiert, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10104243
100 ml
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 L
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Artikelnummer. 10104243
Marke: Thermo Scientific Acros 396631000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-47-9
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
MDL-Nummer MFCD00005367
InChI-Schlüssel JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Methyltetrahydrofuran, Methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
PubChem CID 7301
IUPAC-Name 2-Methyloxolan
SMILES CC1CCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyltetrahydrofuran
Schmelzpunkt -136.0 °C
Namenshinweis Über Molekularsiebe, stabilisiert
CAS Min. % 99.0
Farbe Farblos
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.8600 g/ml
Siedepunkt 78.0 °C bis 80.0 °C
Menge 100 ml
Infrarotspektrum Echt
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4046 bis 1.4066
Prozentgehaltsbereich 99+ %
Relative Dichte 0.86
Viskosität 4 mPa.s (25°C)
Merck Index 15, 6198
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 150g/l (25°C)
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte extra trocken, über Molekularsieb
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2499421 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number396631000,396630010
Chargennummer2407368 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number396631000,396630010
Chargennummer2416215 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number396631000,396630010
Chargennummer1993219 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number396631000,396630010
Chargennummer1907082 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number396631000,396630010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyltetrahydrofuran
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Methyltetrahydrofuran, 99 %, extra trocken, über Molekularsieb, stabilisiert, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >