Learn More
2-Methyltetrahydrofuran-3-thiol, 97 %, Isomer-Gemisch, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10095773 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10095773
Marke: Thermo Scientific Acros 332700250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57124-87-5
Summenformel C5H10OS
Molekulargewicht (g/mol) 118.2
MDL-Nummer MFCD01632596
InChI-Schlüssel DBPHPBLAKVZXOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-tetrahydrofuranthiol, 2-methyltetrahydrofuran-3-thiol, tetrahydro-2-methyl-3-furanthiol, 3-furanthiol, tetrahydro-2-methyl, 2-methyl-3-mercaptotetrahydrofuran, pentitol, 1,4-anhydro-2,5-dideoxy-3-thio, 3-mercapto-2-methyltetrahydrofuran, pubchem9972, ksc201q4p, 2-methyl-3-tetrahydrofuran thiol
PubChem CID 62128
IUPAC-Name 2-Methyloxolan-3-Thiol
SMILES CC1C(CCO1)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyltetrahydrofuran-3-thiol
Namenshinweis Mixture of isomers
CAS Min. % 96.0
Farbe Farblos bis hellgelb
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.0400g/mL
Siedepunkt 160.0°C to 180.0°C
Menge 25 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4730 to 1.4910
Prozentgehaltsbereich 97%
Relative Dichte 1.04
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formelmasse 118.2
Reinheit (%) 97%