Learn More
2-(Methylsulfonylamino)benzenboronsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15430556
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 756520-78-2
Summenformel C7H10BNO4S
Molekulargewicht (g/mol) 215.03
MDL-Nummer MFCD02179471
InChI-Schlüssel RPRMOEFOTPSWBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylsulfonamido phenyl boronic acid, 2-methanesulfonylaminophenylboronic acid, 2-methylsulfonylaminophenylboronic acid, 2-methanesulfonamidophenyl boronic acid, 2-methanesulfonylamino phenylboronic acid, 2-methanesulfonamido phenyl boronic acid, 2-methylsulphonylamino benzeneboronic acid, 2-methanesulfonamidophenylboronic acid, 2-methylsulfonylamino benzeneboronic acid, pubchem6370
PubChem CID 2773533
IUPAC-Name [2-(methansulfonamido)phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=CC=CC=C1NS(=O)(=O)C)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Methylsulfonylamino)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 116°C to 120°C
Menge 250 mg
Formelmasse 215.03
Reinheit (%) 95%