Learn More
2-Methylsulfonyl-5-(Tri-n-Butylstannyl)pyrimidin, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15409235
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15409235
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H51574.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122476-85-1
Summenformel C17H32N2O2SSn
Molekulargewicht (g/mol) 447.225
MDL-Nummer MFCD07787379
InChI-Schlüssel RRHTVQOGUAOHDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylsulfonyl-5-tributylstannyl pyrimidine, 2-methanesulfonyl-5-tributylstannyl pyrimidine, 2-methylsulphonyl-5-tributylstannyl pyrimidine, tributyl-2-methylsulfonylpyrimidin-5-yl stannane, 2-methylsulfonyl-5-tri-n-butylstannyl pyrimidine
PubChem CID 2763272
IUPAC-Name Tributyl-(2-methylsulfonylpyrimidin-5-yl)stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CN=C(N=C1)S(=O)(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylsulfonyl-5-(tri-n-butylstannyl)pyrimidine
Menge 1 g
UN-Nummer UN2788
Formelmasse 447.22
Reinheit (%) 96%