Learn More
2-(Methylsulfinyl)benzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
It is a useful intermediate in pharmaceutical intermediate. Boronic Acids are important chemical building blocks employed in cross coupling reactions. The ability of boronic acids to reversibly bind diol functional groups has been utilized for fluorescent detection of saccharides. The compound Bortezomib utilizes the boronic acid for its proteasome inhibitory effect.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ist ein nützliches Zwischenprodukt im pharmazeutischen Zwischenprodukt. Boronische Säuren sind wichtige chemische Bausteine, die bei Kreuzkopplungsreaktionen eingesetzt werden. Die Fähigkeit von Boronsäuren, funktionelle Diol-Gruppen reversibel zu binden, wurde für den Fluoreszenznachweis von Sacchariden verwendet. Die Verbindung Bortezomib nutzt die Boronsäure für ihre Proteasom-hemmende Wirkung.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Ist ein nützliches Zwischenprodukt im pharmazeutischen Zwischenprodukt. Boronische Säuren sind wichtige chemische Bausteine, die bei Kreuzkopplungsreaktionen eingesetzt werden. Die Fähigkeit von Boronsäuren, funktionelle Diol-Gruppen reversibel zu binden, wurde für den Fluoreszenznachweis von Sacchariden verwendet. Die Verbindung Bortezomib nutzt die Boronsäure für ihre Proteasom-hemmende Wirkung.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(Methylsulfinyl)benzeneboronic acid |
Schmelzpunkt | 118°C to 122°C |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 184.02 |
Reinheit (%) | 97% |